Adenosin, 99+ %
Adenosin, 99+ %
Adenosin, 99+ %
Thermo Scientific Chemicals

Adenosin, 99+ %

CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 164040050
Preis (EUR)
34,20
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
34,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS58-61-7
IUPAC Name(2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molecular FormulaC10H13N5O4
InChI KeyOIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
SMILESNC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
UV spectrophotometry98.0 to 102.0 % (lambda max. 259 nm, pH 7)
UV spectrophotometrymolar absorptivity 15400 +/- 2% , on dry basis
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only