Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column

많은 적재 용량으로 복합 프로테오믹스 시료에서 미량의 펩타이드를 분석하는 경우에 매우 적합합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기제품 유형
164750150 mm0.1 mm5 μmTrap Column
164568150 mm0.075 mm3 μmAnalytical Column
164569250 mm0.075 mm3 μmAnalytical Column
164570500 mm0.075 mm3 μmAnalytical Column
164572150 mm1 mm3 μmAnalytical Column
1604345 mm1 mm5 μmTrap Cartridge
164213150 mm0.2 mm5 μmTrap Column
164199150 mm0.1 mm5 μmTrap Column
164537150 mm0.3 mm2 μmAnalytical Column
164534150 mm0.075 mm2 μmAnalytical Column
16456050 mm0.3 mm2 μmAnalytical Column
164535150 mm0.075mm3µmTrap Column, NanoViper
164941250 mm0.075 mm2 μmAnalytical Column
164942500 mm0.075 mm2 μmAnalytical Column
16445450 mm1 mm2 μmAnalytical Column, NanoViper
16494620 mm75 μm3 μmTrap Column
164943150 mm0.05 mm2 μmAnalytical Column
164940150 mm0.075 mm2 μmAnalytical Column
164711150 mm1 mm2 μmAnalytical Column
164944250 mm0.05 mm2 μmColumn
164945500 mm0.05 mm2 μmColumn
카탈로그 번호 164750
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
150 mm
직경(미터법):
0.1 mm
입자 크기:
5 μm
제품 유형:
Trap Column
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column을 사용하여 .트립신 펩타이드, 천연 펩타이드 및 합성 펩타이드를 고분해능으로 분석할 수 있습니다. 이 컬럼은 단백질 식별, 생물지표 발견 및 시스템 생물학을 위한 LC-MS/MS 펩타이드 매핑에 자주 사용됩니다. Acclaim PepMap 100 C18 컬럼은 적재 용량이 크기 때문에 복합 프로테오믹스 시료에서 미량의 펩타이드를 분석하는 경우에 매우 적합합니다. 이들 C18 컬럼은 대부분 간편한 장착을 위해 Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight Fitting과 미리 조립되어 있습니다. 전통적 컬럼도 사용할 수 있습니다.
컬럼 피팅
  • 분석 컬럼은 주입구 측에 표준형 1/32” 피팅이 연결된 상태로 공급됨
  • nanoViper 컬럼은 주입구 측에 nanoViper 피팅이 연결된 상태로 공급되며 배출구 측에 사용 가능한 10mm 용융 실리카가 있음
  • nanoViper FS 컬럼은 주입구 측에 nanoViper 피팅이 연결된 상태로 공급되며, Peek 슬리브 및 마이크로타이트 유니언과 호환성을 높이기 위해 주입구 측에 사용 가능한 45mm 용융 실리카가 있음

nanoViper 피팅의 주요 이점
  • 사용 편의성, 작은 모세관의 슬리브가 없음
  • 도구 없이 조립 가능
  • 과도한 조임에 따른 컬럼 손상이 없음: 압력을 최대 1000bar까지 견딜 수 있고 타사 밸브 및 유니언과도 호환
  • 잘못된 연결로 인한 실험 오류가 발생하지 않음
트립신 펩타이드, 천연 펩타이드, 합성 펩타이드에 대한 고분해능 펩타이드 매핑은 물론, 단백질 식별, 생물지표 발견 및 시스템 생물학을 위한 LC-MS/MS 펩타이드 매핑에 적합합니다.
  • 많은 적재 용량
  • 복합 프로테오믹스 시료에서 미량의 펩타이드를 분석하는 데 사용
  • 처리량, 감도 및 필요한 시료의 양에 따라 적합한 컬럼 길이와 내경을 선택
  • 50mm, 150mm, 250mm, 500mm 길이 및 50µm, 75µm, 300µm, 1000µm 내경 중에서 선택
  • 탁월한 단백질 및 펩타이드 분리
  • 트리플루오로아세트산(TFA)이 없는 LC/MS로 억제 효과를 최소화하여 MS 감도를 개선
  • 뛰어난 분리 효율
  • 우수한 분해능과 회수율
  • nanoViper™ 핑거타이트 피팅으로 쉽게 설치

데드 볼륨이 없는 연결을 위해 Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight Fitting을 이용해 PepMap 나노 컬럼을 1000bar로 사전 조립할 수도 있습니다.

  • 도구가 필요 없음
  • 사실상 제로 데드 볼륨 연결을 제공
  • 최대 1000bar의 압력을 견딤

나노, 모세관 및 마이크로 Acclaim PepMap 컬럼 정보

나노(75µm), 모세관(300µm) 및 마이크로(1000µm) 컬럼은 단백질과 펩타이드 분석에 적합합니다. 시료의 양은 보통 제한적이며 시료가 제한된 경우 내경이 작은 컬럼이 감도가 높아질 수 있습니다. 나노 LC 컬럼은 프로테오믹스에 주로 사용되는 반면, 모세관 컬럼과 마이크로 컬럼의 농축 효과는 대사체나 LC-MS의 결합 작용을 용이하게 하는 데 적합합니다. Thermo Scientific Acclaim PepMap 컬럼은 펩타이드와 단백질 분석을 위한 다양한 화학 작용에서 나노 컬럼, 모세관 컬럼 및 마이크로 컬럼에 제공됩니다.


MS 검출에서 LC를 분리하기 전에 펩타이드를 탈염하고 사전 농축하는 데는 PepMap Trap 컬럼을 사용합니다. Trap 컬럼은 1차원 펩타이드 매핑 실험과 2D-LC 분석에서 가장 높은 효율을 보입니다.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
Bed Length20 mm
컬럼 형식Trap Column, Nanoviper
컬럼 유형Peptide Analysis
엔드캡 처리됨Yes
용도UltiMate 3000 RSLC Nano System
최대 압력7250 psi (500 bar)
팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
제품 유형Trap Column
수량Pack of 2
정지상C18
표면적450 m2/g
온도60°C
USP 유형L1
탄소 부하15%
직경(미터법)0.1 mm
길이(미터법)150 mm
입자 크기5 μm
상Reversed Phase
기공 크기100 Å
제품라인nanoLC
pH2 to 8
Unit SizePack of 2