Nitrobenzol-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Nitrobenzol-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Nitrobenzol-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nitrobenzol-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4165-60-0 | C6H5NO2 | 128.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5g
10g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 166360100
Preis (EUR)
-
Menge:
10g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4165-60-0
IUPAC Name1-nitro(²H₅)benzene
Molecular FormulaC6H5NO2
InChI KeyLQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
SMILES[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Appearance (Form)Liquid
D-Enrichment>=98.5 %
Water=<0.03 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
RUO – Research Use Only