Acide laurique, 99 %
Acide laurique, 99 %
Acide laurique, 99 %
Thermo Scientific Chemicals

Acide laurique, 99 %

CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Tout afficher
Flacon en plastique
Référence 167285000
Prix (EUR)
32,65
Offre exceptionnelle en ligne
36,10
Économisez 3,45 (10%)
Each
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
32,65
Offre exceptionnelle en ligne
36,10
Économisez 3,45 (10%)
Each
Identifiants chimiques
CAS143-07-7
IUPAC Namedodecanoic acid
Molecular FormulaC12H24O2
InChI KeyPOULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCCCCCC(O)=O
Voir plus
Appearance (Form)Crystalline powder or flakes
GC>=98.5 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only