Product Image
Thermo Scientific Chemicals

Etilamina, pura, 70 % en agua, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 75-04-7 | C2H7N | 45.09 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Número de catálogo 168720025
Precio (EUR)
-
Cantidad:
2.5 L
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS75-04-7
IUPAC Nameethanamine
Molecular FormulaC2H7N
InChI KeyQUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCN
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Color scale=<10 APHA
Appearance (Form)Clear solution
Titration with HCl69 to 71 %
Refractive index1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only