Colagenasa, tipo IV, polvo
Gibco™

Colagenasa, tipo IV, polvo

La colagenasa es una proteasa que escinde el vínculo entre un aminoácido neutro (X) y la glicina en la secuenciaMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
171040191 g
Número de catálogo 17104019
Precio (MXN)
9,219.19
Each
Cantidad:
1 g
Precio (MXN)
9,219.19
Each
La colagenasa es una proteasa que escinde el vínculo entre un aminoácido neutro (X) y la glicina en la secuencia Pro-X-Glic-Pro, que se encuentra con alta frecuencia en el colágeno. La colagenasa es única entre las proteasas por su capacidad para degradar las fibrillas de colágeno nativo de triple hélice que comúnmente se encuentran en tejidos conectivos, como la piel, los tendones, los vasos sanguíneos y los huesos. La desagregación de colagenasa es adecuada para el cultivo de tumores humanos, riñón de ratón, cerebro humano adulto y fetal, y muchos otros tejidos, como el epitelio. La colagenasa es relativamente suave se disocia bien a temperatura y pH fisiológicos y no requiere agitación mecánica ni un equipo especial.

La colagenasa Gibco™ tipo IV está aislada de Clostridium histolyticum y envasada en forma de polvo liofilizado no estéril para su uso en investigación en disociación celular o tisular y perfusiones de órganos. Se garantiza que la actividad de la colagenasa Gibco™ Tipo IV será superior a 160 unidades/mg. En comparación con otras preparaciones de colagenasa, la colagenasa Gibco™ Tipo IV tiene una actividad tríptica baja y resulta adecuada para la digestión de células de los islotes pancreáticos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Cantidad1 g
Duración de almacenamiento24 meses
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
FormularioLiofilizado
Tipo de productoColagenasa
EsterilidadNo estéril
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: de 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación

Preguntas frecuentes

How do I make the 1000X stock (100 U/µL) solution from Collagenase powder?

1. Add 1 mL Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) with calcium and magnesium directly to 1 g vial of Collagenase. Vortex gently to ensure complete dissolution. Transfer to a clean tube.
2. Determine volume of HBSS (with calcium and magnesium) required to bring collagenase solution to 100 U/µL (1000X stock solution). The activity is lot- specific. Rinse vial with this volume of HBSS (with calcium and magnesium), and combine. Filter sterilize 1000X stock solution with a low protein binding filtration unit.
Example: Assuming the lot you have purchased has an activity of 265 U/mg, this lot will have 265000 Units per mL when you reconstitute collagenase into HBSS (with calcium and magnesium) at 1 g/mL. In order to dilute 265000 U/L to 100000 U/mL (= 100 U/µL), you need to dilute the 1 g/mL enzyme solution 2.65 fold.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Why is collagenase type IV favored over dispase even though the dissociation with collagenase IV seems to take longer (between 30 and 60 min, depending from the lot, at 37 degrees C) compared to dispase?

Actually, in a feeder-based culture, dispase (2 mg/mL) should take about 15-25 min to work at 37 degrees C. Two to three minutes' dissociation time would apply to feeder-free cultures. Dispase is a more aggressive enzyme, so it works faster, but that also means that when the PSC clumps are harvested, they are more sensitive to being broken apart by trituration. Once the clumps are harvested, they should be pipetted up and down a few times to break up the clumps to the appropriate size. If the cells are harvested with collagenase type IV, they have to be pipetted more times because the clumps are harder to break up, but this means that there is less likelihood to break up the clumps into pieces that are too small. If the cells are harvested with dispase, they have to be pipetted fewer times, and care has to be taken to ensure that the clumps are not broken too much. Either enzyme is fine to use, and if you have enough experience, you may prefer to use dispase to save time. But for a less experienced user, we recommend using collagenase type IV as it is safer and you are less likely to ruin your culture by over-triturating.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

What reagents do you offer for cell dissociation, and what are the main differences between them?

Please use this selection chart that compares our cell dissociation reagents (https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cell-culture/mammalian-cell-culture/reagents/trypsin.html).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within ourMammalian Cell Culture Basics Support Center.

Citations & References (3)

Citations & References
Abstract
Isolation and in vitro culture of primary cardiomyocytes from adult zebrafish hearts.
Authors:Sander V, Suñe G, Jopling C, Morera C, Izpisua Belmonte JC,
Journal:Nat Protoc
PubMed ID:23538883
'This protocol describes how to isolate primary cardiomyocytes from adult zebrafish hearts and culture them for up to 4 weeks, thereby using them as an alternative to in vivo experiments. After collagenase digestion of the ventricle, cells are exposed to increasing calcium concentrations in order to obtain high-purity cardiomyocytes. The ... More
Production of hepatocyte-like cells from human pluripotent stem cells.
Authors:Hannan NR, Segeritz CP, Touboul T, Vallier L,
Journal:Nat Protoc
PubMed ID:23424751
Large-scale production of hepatocytes from a variety of genetic backgrounds would be beneficial for drug screening and to provide a source of cells to be used as a substitute for liver transplantation. However, fully functional primary hepatocytes remain difficult to expand in vitro, and circumventing this problem by using an ... More
Feeder layer- and serum-free culture of human embryonic stem cells.
Authors:Amit M, Shariki C, Margulets V, Itskovitz-Eldor J,
Journal:Biol Reprod
PubMed ID:14627547
In addition to their contribution to the research on early human development, human embryonic stem (hES) cells may also be used for cell-based therapies. Traditionally, these cells have been cultured on mouse embryonic fibroblast feeder layers, which allow their continuous growth in an undifferentiated state. However, the use of hES ... More