Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | カラムフォーマット |
|---|---|---|---|
| 17126-154630 | 150 mm | 4.6 mm | Analytical Column |
| 17126-032130 | 30 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-052130 | 50 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-053030 | 50 mm | 3 mm | Analytical Column |
| 17126-054630 | 50 mm | 4.6 mm | Analytical Column |
| 17126-102130 | 100 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-103030 | 100 mm | 3 mm | Analytical Column |
| 17126-104630 | 100 mm | 4.6 mm | Analytical Column |
| 17126-152130 | 150 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-153030 | 150 mm | 3 mm | Analytical Column |
| 17126-152130-3V | 150 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-102130-3V | 100 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-052130-3V | 50 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-014005 | 10 mm | 4 mm | Guard Cartridge |
| 17126-013005 | 10 mm | 3 mm | Guard Cartridge |
| 17126-012105 | 10 mm | 2.1 mm | Guard Cartridge |
Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC カラムを使用すると、低背圧で高速で高性能の分離が可能です。堅牢な 2.6 μm のソリッドコア粒子により、高い効率が実現し、HPLC と UHPLCの両方に対応できます。高いカーボン率から、さまざまなアプリケーションにおいて幅広い非極性化合物を最適に保持できます。堅牢な結合テクノロジーと自動充填により、優れた再現性と耐久性を実現します。