3-Methyl-2-buten-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Methyl-2-buten-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Methyl-2-buten-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Methyl-2-buten-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 171921000
Preis (EUR)
69,20
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
69,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS556-82-1
IUPAC Name3-methylbut-2-en-1-ol
Molecular FormulaC5H10O
InChI KeyASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)=CCO
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=98.5 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only