S-tricil-L-cisteína, 97 %
S-tricil-L-cisteína, 97 %
S-tricil-L-cisteína, 97 %
Thermo Scientific Chemicals

S-tricil-L-cisteína, 97 %

C22H21NO2S
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo 173010050
Precio (EUR)
37,50
Each
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
37,50
Each
Identificadores químicos
CAS2799-07-7
IUPAC Name2-amino-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propanoic acid
Molecular FormulaC22H21NO2S
InChI KeyDLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
SMILESNC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Loss on drying=<2 %
Appearance (Form)Granular powder
Appearance (Color)White to light yellow
HPLC>=97.5 %
Specific optical rotation+107° to +119° (20°C, 589 nm) (0.8% in 0.04M HCl (EtOH))
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only