Ácido 2-hidroxiisobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 2-hidroxiisobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 2-hidroxiisobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 2-hidroxiisobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 173100250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS594-61-6
IUPAC Name2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Molecular FormulaC4H8O3
InChI KeyBWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)(O)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream
Melting point75°C to 81°C
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrumConforms
Titration with NaOH>=97.5 to 102.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only