Natrium-dicyanamid, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Natrium-dicyanamid, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Natrium-dicyanamid, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natrium-dicyanamid, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1934-75-4 | C2N3Na | 89.03 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Katalognummer 176345000
Preis (EUR)
553,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
553,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1934-75-4
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white to light pink
Appearance (Form)Powder
Water=<0.5 %
Titration Argentometric=<2.0 % (NaCl)
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only