Complejo de sulfuro de dimetilo de borano, 94 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Complejo de sulfuro de dimetilo de borano, 94 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Complejo de sulfuro de dimetilo de borano, 94 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Complejo de sulfuro de dimetilo de borano, 94 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
177068000800 mLFrasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 177068000
Precio (USD)
-
Cantidad:
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS13292-87-0
IUPAC Name(methylsulfanyl)methane borane
Molecular FormulaC2H9BS
InChI KeyRMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
SMILESB.CSC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to amber
Appearance (Form)Solution
Strength>=92 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de reducción
RUO – Research Use Only