Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Thermo Scientific™

Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System

Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System의 고유한 탈착식 챔버를 이용해 현미경 슬라이드 상에서 부착 의존 세포를 증식시키십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호물질제품 사이즈
1773994Soda Lime GlassCase of 96
1773721Soda Lime GlassCase of 96
177372PK
177372으로도 사용됨
1Soda Lime GlassPack of 16
1773802Soda Lime GlassCase of 96
177380PK
177380으로도 사용됨
2Soda Lime GlassPack of 16
177399PK
177399으로도 사용됨
4Soda Lime GlassPack of 16
1774028Soda Lime GlassCase of 96
177402PK
177402으로도 사용됨
8Soda Lime GlassPack of 16
1774101Permanox PlasticCase of 96
177410PK
177410으로도 사용됨
1Permanox PlasticPack of 16
1774292Permanox PlasticCase of 96
177429PK
177429으로도 사용됨
2Permanox PlasticPack of 16
1774374Permanox PlasticCase of 96
177437PK
177437으로도 사용됨
4Permanox PlasticPack of 16
1774458Permanox PlasticCase of 96
177445PK
177445으로도 사용됨
8Permanox PlasticPack of 16
17859916Soda Lime GlassCase of 96
178599PK
178599으로도 사용됨
16Soda Lime GlassPack of 16
카탈로그 번호 177399
제품 가격(KRW)
1,227,625
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
1,403,000
할인액 175,375 (13%)
Case of 96
웰:
4
물질:
Soda Lime Glass
Unit Size:
Case of 96
제품 가격(KRW)
1,227,625
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
1,403,000
할인액 175,375 (13%)
Case of 96

현미경 슬라이드에 부착된 폴리스티렌 배지 챔버로 구성된 Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™에서 직접 세포의 증식, 염색 및 검사가 가능합니다. 슬라이드 표면은 부착(adherent) 세포 배양을 위해 특수 처리되었습니다. 특수 세척 처리된 소다 석회 글래스 슬라이드 또는 세포 부착성이 최적화된 Permanox 플라스틱 슬라이드 중에서 선택할 수 있습니다. 배지 챔버는 도구를 사용할 필요 없이 쉽게 분리할 수 있습니다.

특징:
  • 용매 내성을 가진 Permanox™ 플라스틱 챔버 슬라이드는 1, 2, 4 및 8웰 구조로 제공
  • 특수 세척 처리된 소다 석회 글래스 챔버 슬라이드는 1, 2, 4, 8 및 16웰 구조로 제공
  • 배지 챔버는 도구를 사용할 필요 없이 쉽게 분리 가능
  • 의료 등급 무독성 실리콘 밀봉 개스킷은 커버 슬립을 부착하기 전에 날카로운 핀셋을 이용하여 제거 가능
  • 간편한 시료 식별을 위해 “샌드 블라스트”로 연마된 ID 기재 영역 제공
  • 커버글래스 171080은 16웰 글래스 챔버 슬라이드 178599와 함께 사용
  • 주문 정보:

    • 96개짜리 케이스 또는 16개짜리 팩으로 구매 가능
    • 편리하게 적층시킬 수 있는 인큐베이션 트레이에 멸균 상태로 배송
  • 보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
마개 색상Clear
설명4-well Chamber Slide w/ removable wells
포함Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
뚜껑 재질Polystyrene
팩당 수16
배양 면적1.8 cm2
Dimensions (LxW)75 x 25 mm
물질Soda Lime Glass
멸균Sterile
표면 처리Cell Culture
부피(미터법) 작동0.5 to 0.9 mL
4
Unit SizeCase of 96

자주 묻는 질문(FAQ)

What cell density should I use for Lab-Tek Chambered Slides and Lab-Tek II Chambered Slides?

Unfortunately, we do not have a recommended cell density for our LabTek Chamber Slides. However, you can refer to the following link, which provides recommended cell densities for our other cell culture products:
https://www.thermofisher.com/us/en/home/references/gibco-cell-culture-basics/cell-culture-protocols/cell-culture-useful-numbers.html

What is the difference between your original Nunc Lab-Tek Chamber Slide System and your Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System?

Please review the following key differences between the Nunc Lab-Tek Chamber Slide System and the Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System:
- The Nunc Lab-Tek Chamber Slide System is available in Permanox plastic or glass and incorporates a silicone gasket.
- The Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System is available in glass only and do not have a silicone gasket.
- The Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System has a blue hydrophobic border and the upper structure is attached by an adhesive. Supplied with this product is a key and holder system which is used to remove the upper structure from the glass slide.
- The Nunc Lab-Tek Chamber Slide System is available in 1-, 2-, 4-, 8- or 16-well formats.
- The Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System is available in 1-, 2-, 4- or 8-well formats.

Why do cells grow in lines when I am using glass Nunc Lab-Tek Chamber Slide products? How can I prevent this?

The following are possible causes and solutions:
- The cells could be stressed due to media substitution, especially from serum-free formulations, or other changes to the culture environment such as in temperature, humidity, and CO2 percentage. If possible, always plate cells in serum-containing medium. Switching cells to a serum-free media should be done gradually.
- The cells could be plated at very low densities. Most cell lines have a minimal platting density below which normal cell proliferation cannot occur, and therefore should be avoided.
- The cells could be poorly adherent. Treatment of cells that may reduce adhesion and therefore, should not be done immediately after plating, but after the cells have resumed exponential growth.

Can I fix and stain my Nunc Lab-Tek Chamber Slide products with the upper structure still attached?

The upper structure of our Nunc Lab-Tek Chamber Slide products are made of polystyrene so it is not compatible with many fixation reagents. These chamber slide products are designed for upper structure and gasket removal before fixing, staining, and coverslipping.

Can I use my Nunc Lab-Tek Chamber Slide products for fluorescence applications?

Our Nunc Lab-Tek Chamber Slide products are used for fluorescence analyses at the microscopic level.
The following are commonly used excitation and emittance wavelengths:
FITC
- Excitation: 420-490 nm
- Emittance: 520-550 nm
Rhodamine
- Excitation: 510-560 nm
- Emittance: 570-610 nm
Hoechst
- Excitation: 330-380 nm
- Emittance: 480-510 nm