Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 177611000
Preis (EUR)
904,00
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
904,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4202-14-6
IUPAC Namedimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Molecular FormulaC5H11O4P
InChI KeyUOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOP(=O)(CC(C)=O)OC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light brown
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC>=94 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
RUO – Research Use Only