Polycaprolacton, MW ∼80.000, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Polycaprolacton, MW ∼80.000, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 24980-41-4 | (C6H10O2)n | NaN g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
Katalognummer 178301000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS24980-41-4
Molecular Formula(C6H10O2)n
SMILES*-CCCCCC(=O)O-*
MDL NumberMFCD00084404
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)Beads
Infrared spectrumConforms
Water=<0.5 %
Molecular weight80000 to 85000 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only