Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Polycarbonatharz, ∽ Molekulargewicht 45.000, Pellets, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 24936-68-3 | (C16H14O3)n | NaN g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 178310050
Preis (EUR)
20,65
Exklusiv online
22,60
Ersparnis 1,95 (9%)
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
20,65
Exklusiv online
22,60
Ersparnis 1,95 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS24936-68-3
Molecular Formula(C16H14O3)n
SMILESCC(C)(C1=CC=C(-*)C=C1)C1=CC=C(OC(=O)O-*)C=C1
MDL NumberMFCD00084476
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear
Appearance (Form)Pellets
Infrared spectrumConforms
Loss on drying=<2 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only