Columnas para HPLC Accucore™ Phenyl-Hexyl
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Accucore™ Phenyl-Hexyl

Utilice esta columna de núcleo sólido para separaciones rápidas y de alta resolución de compuestos aromáticos y moderadamente polares.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
17926-01300510 mm3 mm
17926-05213050 mm2,1 mm
17926-05303050 mm3 mm
17926-05463050 mm4,6 mm
17926-102130100 mm2,1 mm
17926-103030100 mm3 mm
17926-104630100 mm4,6 mm
17926-152130150 mm2,1 mm
17926-153030150 mm3 mm
17926-154630150 mm4,6 mm
17926-01400510 mm4 mm
17926-01210510 mm2,1 mm
Número de catálogo 17926-013005
Precio (EUR)
487,99
Pack of 4
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
Precio (EUR)
487,99
Pack of 4

Ofrezca una selectividad única para analitos aromáticos y moderadamente polares con las columnas para LC de fenil/hexil Thermo Scientific™ Accucore™.

Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.

  • Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
  • Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
  • Selectividad de modo mixto para analitos aromáticos y moderadamente polares
  • Mejora de las interacciones Pi-pi con aromáticos
  • Hidrofobicidad moderada

Información para pedidos:

Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conSoporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaNúcleo sólido esférico
CantidadPack of 4
Fase estacionariaFenil/Hexil
Área de la superficie130 m²/g
Temperatura70°C
Tipo USPL11
Carga de carbono5 %
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
Línea de productosAccucore
pHDe 2 a 8
Unit SizePack of 4