T4 DNA Polymerase
Invitrogen™

T4 DNA Polymerase

T4-DNA-Polymerase ist eine DNA-Polymerase, die eine 3´-Exodesoxyribonuklease-Aktivität, jedoch keine 5´a3´-Exodeoxyribonuklease-Aktivität aufweist. Ein technisches Informationsblatt zu T4-DNA-Ligase ist verfügbar.Anwendungen: Kennzeichnung doppelsträngigerWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
1800501750 U
18005025250 U
Katalognummer 18005017
Preis (EUR)
288,00
Each
Menge:
50 U
Preis (EUR)
288,00
Each
T4-DNA-Polymerase ist eine DNA-Polymerase, die eine 3´-Exodesoxyribonuklease-Aktivität, jedoch keine 5´a3´-Exodeoxyribonuklease-Aktivität aufweist. Ein technisches Informationsblatt zu T4-DNA-Ligase ist verfügbar.

Anwendungen:
Kennzeichnung doppelsträngiger linearer DNA durch Ersatzsynthese (1). Oligonukleotid-gerichtete, ortsspezifische Mutagenese (2). 3´ Endmarkierung von doppelsträngiger DNA (3). Polieren von 5´ oder 3 Überhängen, um stumpfe Enden (4) zu bilden.

Quelle:
Aufgereinigt aus E. coli , mit Exprimierung des T4-DNA-Polymerase-Gens auf einem Plasmid

Leistungs- und Qualitätskontrolle:
Ein- und doppelsträngige Endodeoxyribonuklease- und Phosphatase-Assays; Exodeoxyribonuklease- und Polymerase-Aktivitäten getestet

Einheiten-Definition:
Eine Einheit integriert in 30 min bei 37 °C mit DNase I-Nick-DNA als Template-Primer •10 nMol Gesamt-Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material

Reaktionsbedingungen der Einheit:
50 mM Glycin-NaOH (pH 8,8), 16,6 mM (NH4)2SO4 , 6 mM MgCl2, 6,5 µM EDTA, 10 mM 2-Mercaptoethanol, 0,165 mg/ml BSA, 1,6 mg/ml DNase I-Nick-Lachshoden-DNA, 0,33 mM dCTP, 0,33 mM dATP, 0,33 mM dGTP, 0,33 mdTTP, 76 nM [3H]dTTP und Enzym in 0,1 ml für 30 min bei 37 °C.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Specifications
BeschreibungDNA-Polymerase
Exonukleaseaktivität3‘ bis 5‘
Hot-StartNein
PolymeraseT4 DNA Polymerase
Menge50 U
VersandbedingungNasseis
FormFlüssig
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
T4-DNA-Polymerase wird mit einem Fläschchen 5x T4-DNA-Polymerase-Puffer [165 mM Tris-Acetat (pH 7,9), 330 mM Natriumacetat, 50 mM Magnesiumacetat, 5 mM DTT] geliefert. Bei -20 °C lagern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What enzymes can I use to convert a molecule with a 5' or 3' overhang to a blunt molecule? What is the main difference between them?

T4 DNA polymerase and Klenow fragment of E.coli DNA polymerase can both convert overhangs to blunt molecules. The 3' - 5' exonuclease activity of the T4 DNA polymerase is much more efficient than Klenow.

Is there anything to prevent AmpliTaq Gold DNA polymerase from extending from the 3’ end of a TaqMan probe in a 5’ nuclease assay?

Yes. There is a phosphate group on the 3' end of all TaqMan probes that prevents such extension.

How does AmpliTaq Gold DNA Polymerase differ from AmpliTaq DNA Polymerase?

AmpliTaq Gold DNA Polymerase is a modified form of AmpliTaq DNA Polymerase that contains a proprietary chemical (or so-called hot start molecule) bound to the enzyme's active site. In order to activate the AmpliTaq Gold DNA Polymerase fully, we recommend an initial activation step of 95 degrees C for 10 min when using GeneAmp 10X PCR Buffer I and/or GeneAmp 10X PCR Buffer II and Mg in one of our thermal cyclers. When using GeneAmp 10X PCR Gold Buffer, activation time can be reduced to 5 minutes. Once activation is complete, you can proceed with your standard PCR cycling program (denaturing, annealing, extension, etc).

Does AmpliTaq Gold DNA Polymerase contain exonuclease (proofreading) activity?

No, AmpliTaq Gold DNA polymerase does not contain proofreading activity, however fidelity in PCR amplifications utilizing this enzyme may be improved. High fidelity can be achieved by: 1. Decreasing the final concentration of each nucleotide to 40-50 uM. 2. Using the lowest MgCl2 concentration possible. 3. Using less enzyme. 4. Decreasing extension times. 5. Using the highest annealing temperature possible. 6. Using as few cycles as possible.

Does the fidelity of AmpliTaq DNA Polymerase change in the presence of base analogs?

The fidelity of this PCR enzyme is affected in two ways. First, AmpliTaq DNA Polymerase typically binds to and incorporates base analogs less efficiently than conventional dNTPs, which means that polymerase activity is lower in reactions that contain base analogs. Second, the analog may pair with more than one conventional complementary template base, so the analog may be incorporated at an increased level compared to conventional dNTPs. For the best fidelity, we recommend that base analogs are included at low concentrations in the reaction.

Zitierungen und Referenzen (5)

Zitierungen und Referenzen
Abstract
Authors:
Journal:
PubMed ID:16195417
Role of the E1A Rb-binding domain in repression of the NF-kappa B-dependent defense against tumor necrosis factor-alpha.
Authors: Cook James L; Walker Thomas A; Worthen G Scott; Radke Jay R;
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:12119420
'The adenoviral E1A oncogene sensitizes mammalian cells to tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), in part by repressing the nuclear factor-kappa B (NF-kappa B)-dependent defense against this cytokine. Other E1A activities involve binding to either p300/cyclic AMP response element-binding protein (CBP) or retinoblastoma (Rb)-family proteins, but the roles of E1A interactions with ... More
Identification of a Novel Transcription Factor, GAGATA-binding Protein, Involved in Androgen-mediated Expression of Prostate-specific Antigen.
Authors:Wang C, Yeung F, Liu PC, Attar RM, Geng J, Chung LW, Gottardis M, Kao C,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:12782640
'Prostate-specific antigen (PSA) is the most valuable marker for the evaluation of prostate cancer progression. The expression of PSA is controlled by androgen receptor (AR) through its binding to androgen-response elements (AREs). Several AREs have been identified within the 5.8-kb PSA promoter. The main activity of this 5.8-kb PSA promoter ... More
Characterization of the SECIS binding protein 2 complex required for the co-translational insertion of selenocysteine in mammals.
Authors:Kinzy SA, Caban K, Copeland PR,
Journal:Nucleic Acids Res
PubMed ID:16155186
'Selenocysteine is incorporated into at least 25 human proteins by a complex mechanism that is a unique modification of canonical translation elongation. Selenocysteine incorporation requires the concerted action of a kink-turn structural RNA (SECIS) element in the 3'' untranslated region of each selenoprotein mRNA, a selenocysteine-specific translation elongation factor (eEFSec) ... More
A simple method using T4 DNA polymerase to clone polymerase chain reaction products.
Authors: Wang K; Koop B F; Hood L;
Journal:Biotechniques
PubMed ID:7980913
None