N,N-Dimethylacetamid, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
N,N-Dimethylacetamid, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N,N-Dimethylacetamid, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Metallfass
Katalognummer 181070250
Preis (EUR)
849,00
Each
Menge:
25 L
Verpackung:
Metallfass
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
849,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS127-19-5
IUPAC NameN,N-dimethylacetamide
Molecular FormulaC4H9NO
InChI KeyFXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN(C)C(C)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Free acid (CH3COOH)=<0.1 %
Color scale=<10 APHA
Infrared spectrumConforms
GC>=99.0 %
Water=<0.1 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke