Formamida, +99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Formamida, +99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Formamida, +99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Formamida, +99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Ver todo
Bidón de metal
Número de catálogo 181090250
Precio (EUR)
-
Cantidad:
25 L
Envase:
Bidón de metal
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS75-12-7
IUPAC Nameformamide
Molecular FormulaCH3NO
InChI KeyZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Residue after evaporation=<0.05 %
Water=<0.1 % (Coulometric)
GC>=99.50 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only