Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 92,0-94,0 %, P. M. aprox. 146 000-186 000, Thermo Scientific Chemicals
Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 92,0-94,0 %, P. M. aprox. 146 000-186 000, Thermo Scientific Chemicals
Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 92,0-94,0 %, P. M. aprox. 146 000-186 000, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Poli(alcohol vinílico), hidrolizado al 92,0-94,0 %, P. M. aprox. 146 000-186 000, Thermo Scientific Chemicals

Indicador
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Número de catálogo 183160025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 kg
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS9002-89-5
Molecular Formula(C2H4O)n
SMILESOC(-*)C-*
MDL NumberMFCD00081922
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Degree of hydrolysis92.0 to 94.0 mol %
pH4.5 to 6.5 (4 % in water)
Infrared spectrumConforms
Volatile matter=<5 %
Appearance (Form)Granular powder
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only