Alcohol 3-aminobencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alcohol 3-aminobencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alcohol 3-aminobencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Alcohol 3-aminobencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1877-77-6 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 184570050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1877-77-6
IUPAC Name(3-aminophenyl)methanol
Molecular FormulaC7H9NO
InChI KeyOJZQOQNSUZLSMV-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=CC(CO)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Beige to grey to brown
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline powder
GC>=96.0 %
Melting point91°C to 95°C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only