Especificaciones
Punto de ebullición150°C (1013 mmHg)
CAS7758-99-8
Nombre del producto químico o materialCopper(II) sulfate pentahydrate
ColorAzul
Punto de fusión110°C
Fórmula molecularCuSO4·5H2O
EnvasePolyethylene pail, screw top
SinónimoCupric sulfate pentahydrate, Copper sulfate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate, Cupric sulphate pentahydrate
GradoMulticomponente/USP
Peso molecular (g/mol)249.69
Porcentaje de pureza98.5 to 100.5%
Forma físicaSolid
Cantidad12 kg
pH3.5 to 4.5 (50 g/L, H2O, 20°C)
Unit SizeEach