Poly(Acrylsäure), 50 wt.%-Lösung in Wasser; ∽ Molekulargewicht 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Poly(Acrylsäure), 50 wt.%-Lösung in Wasser; ∽ Molekulargewicht 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Poly(Acrylsäure), 50 wt.%-Lösung in Wasser; ∽ Molekulargewicht 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Poly(Acrylsäure), 50 wt.%-Lösung in Wasser; ∽ Molekulargewicht 5,000, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 185000050
Preis (EUR)
28,20
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
28,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS9003-01-4
IUPAC NamePoly(acrylic acid)
Molecular Formula(C3H4O2)n
SMILESOC(=O)C(-*)C-*
MDL NumberMFCD00084394
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Assay48 to 52 % Solids
Molecular weight3000 to 5000 (approx)
Appearance (Form)Clear to hazy liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only