Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tetrabutylammoniumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1643-19-2 | C16H36BrN | 322.36 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 185680500
Preis (EUR)
39,65
Exklusiv online
43,90
Ersparnis 4,25 (10%)
Each
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
39,65
Exklusiv online
43,90
Ersparnis 4,25 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1643-19-2
IUPAC Nametetrabutylazanium bromide
Molecular FormulaC16H36BrN
InChI KeyJRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to cream
Infrared spectrumConforms
Titration Argentometric>=99.0 %
Water=<1 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
RUO – Nur für Forschungszwecke