Bencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Bencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Bencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 51-17-2 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Ver todo
Frasco de plástico
Número de catálogo 186420250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS51-17-2
IUPAC Name1H-1,3-benzodiazole
Molecular FormulaC7H6N2
InChI KeyHYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
SMILESN1C=NC2=CC=CC=C12
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to beige to brown
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point171°C to 174°C
HPLC>=97.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only