Piperin-3-carbonsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Piperin-3-carbonsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Piperin-3-carbonsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Piperin-3-carbonsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5006-62-2 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 186625000
Preis (EUR)
475,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
475,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS5006-62-2
IUPAC Nameethyl piperidine-3-carboxylate
Molecular FormulaC8H15NO2
InChI KeyXIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYNA-N
SMILESCCOC(=O)C1CCCNC1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
GC>=96.0 %
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to yellow-brown
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only