Waterproof Cryo Glove
Thermo Scientific™

Waterproof Cryo Glove

Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Glove로 초저온 및 극저온 상태의 보관 시료를 안전하게 처리할 수 있습니다. 소, 중, 대 길이로 제공됩니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호크기
189450X-Large
189448Medium
189449Large
카탈로그 번호 189450
제품 가격(KRW)
-
크기:
X-Large

Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Glove로 초저온 및 극저온 상태의 보관 시료를 안전하게 처리할 수 있습니다. 소, 중, 대 길이로 제공됩니다.

  • 스플래시 보호 기능
  • 편안함, 경량, 통기성
  • 측면의 릴리스 버클로 빠른 탈착
사양
인증/적합성CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
설명Shoulder Length
용도(애플리케이션)Cryogenic Preservation
길이(영국식 단위)28 in.
길이(미터법)71 cm
제품 유형Waterproof Cryogenic Gloves
크기X-Large
Temperature (Metric) MaxEffective through -196°C
Unit SizeEach