Acide 3-méthyl-2-oxobutanoïque, sel de sodium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Acide 3-méthyl-2-oxobutanoïque, sel de sodium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Acide 3-méthyl-2-oxobutanoïque, sel de sodium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acide 3-méthyl-2-oxobutanoïque, sel de sodium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3715-29-5 | C5H7NaO3 | 138.1 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 189720250
Prix (EUR)
751,00
Each
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
751,00
Each
Identifiants chimiques
CAS3715-29-5
IUPAC Namesodium 3-methyl-2-oxobutanoate
Molecular FormulaC5H7NaO3
InChI KeyWIQBZDCJCRFGKA-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].CC(C)C(=O)C([O-])=O
Voir plus
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO498.0 to 102.0 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche