Xilidina Ponceau 2R, pura, Thermo Scientific Chemicals
Xilidina Ponceau 2R, pura, Thermo Scientific Chemicals
Xilidina Ponceau 2R, pura, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Xilidina Ponceau 2R, pura, Thermo Scientific Chemicals

La xilidina Ponceau, CAS n.º 3761-53-3, es un colorante azoico rojo que se utiliza en histología para la tinción de secciones delgadas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 190261000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS3761-53-3
IUPAC Namedisodium (4E)-4-[2-(2,4-dimethylphenyl)hydrazin-1-ylidene]-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,6-disulfonate
Molecular FormulaC18H14N2Na2O7S2
InChI KeyOIQRYZXXBZHDRY-NNIZZXHBSA-L
SMILES[Na+].[Na+].CC1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C(=CC3=CC=C(C=C23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
UV spectrumComplies
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)Dark red to bordeaux
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Descripción general

  • La xilidina Ponceau 2R se limita en gran medida al tricroma de Masson, donde otorga un ligero sombreado de naranja al rojo de las estructuras citoplasmáticas

Aplicación

  • La xilidina Ponceau 2R es un tinte histológico utilizado principalmente para la tinción de secciones finas
  • Muestra actividades cardiotóxicas y carcinógenas
  • Se ha utilizado para preparar la solución Fuchsin-Ponceau para la tinción de un modelo de piel diseñado con tejido de esclerosis lateral amiotrófica
RUO – Research Use Only

Referencias generales:

  1. Paré, B.; Touzel-Deschênes, L.; Lamontagne, R.; Lamarre, M.S.; Scott, F.D.; Khuong, H.T.; Dion, P.A.; Bouchard, J.P.; Gould, P.; Rouleau, G.A.; Dupré, N.; Berthod, F.; Gros-Louis, F. Early detection of structural abnormalities and cytoplasmic accumulation of TDP-43 in tissue-engineered skins derived from ALS patients.Acta Neuropathol Commun.2015, 31, 3:5.
  2. Arroyo, Negrete, M.A.; Wrobel, K.; Yanez, Barrientos, E.; Corrales, Escobosa, A.R.; Acevedo, Aguilar, F.J.; Wrobel, K. Determination of sulfonated azo dyes in chili powders by MALDI-TOF MS.Anal Bioanal Chem.2019, 411, (22), 5833-5843.