You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Incubadoras
▸
Accesorios para incubadoras
▸
Salida de datos, de 0 a 5 V
Thermo Scientific™
Salida de datos, de 0 a 5 V
Para su uso con:
Cámara ambiental (3962)
Have Questions?
Número de catálogo
Para utilizar con (equipo)
190543
Cámara ambiental (3962)
Número de catálogo
190543
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Cámara ambiental (3962)
Integre los accesorios de salida de datos Thermo Scientific™ para su cámara ambiental y su estufa microbiológica con el fin de aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.
Especificaciones
Descripción
Salida de datos de 0 a 5 V
Para utilizar con (equipo)
Cámara ambiental (3962)
Instalación
Instalada en fábrica
Iluminación
LED
Tipo
Accesorio, salida de datos
Unit Size
Each