Product Image
Thermo Scientific™
Conducto Forma™
Material: Cobre; para uso con: Incubador de CO2 con camisa de agua Forma serie II
Have Questions?
Número de catálogoMaterial
190656cobre
Número de catálogo 190656
Precio (MXN)
-
Material:
cobre
Controle de forma precisa el CO2 y la temperatura con las estufas microbiológicas de CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Series. Los accesorios para incubadora Forma™ de CO2 son componentes importantes para un funcionamiento óptimo.
  • Control preciso
  • Opción de sensores de TC o de IR
  • Características excelentes de recuperación de parámetros
  • Tecnología de control continuo de la contaminación
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Incubador de CO2 con camisa de agua Forma serie II
IluminaciónLED
TipoAccesorio, conducto
Tecnología del sensor de CO2Sensor TC o IR
Materialcobre
Unit SizeEach