Detector fotométrico de llama (FPD) iConnect™ para GC TRACE™ de las series 1300 y 1600
Thermo Scientific™

Detector fotométrico de llama (FPD) iConnect™ para GC TRACE™ de las series 1300 y 1600

Disfrute de una excelente sensibilidad y estabilidad de la respuesta para determinaciones de fósforo, azufre o estaño exigentes mediante GC con el detector fotométrico de llama (FPD) iConnect™.

Have Questions?
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
19070096Cromatógrafos de gases Trace de las series 1300 y 1600
Número de catálogo 19070096
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Cromatógrafos de gases Trace de las series 1300 y 1600

Disfrute de una excelente sensibilidad y estabilidad de respuesta para las aplicaciones de azufre más exigentes, así como para determinaciones de fósforo o estaño. El detector fotométrico de llama (FPD) Thermo Scientific™ iConnect™ posee un rango de temperatura de funcionamiento ampliado y capacidades de longitud de onda doble para extender aún más su aplicabilidad. Este detector está diseñado para utilizarse con los sistemas GC Thermo Scientific™ TRACE™ de las series 1300 y 1600.

Reduzca el tiempo de inactividad, simplifique el mantenimiento y mejore el rendimiento de GC

Los inyectores y detectores iConnect redefinen la flexibilidad y facilidad de uso de GC y GC-MS. En dos minutos, sin formación ni herramientas, puede cambiar estos módulos para:

  • Reconfigurar el sistema para un flujo de trabajo o método específico
  • Realice el mantenimiento fuera de línea, manteniendo el tiempo de actividad del instrumento
  • Aproveche mejor los recursos compartiendo inyectores y detectores entre los sistemas GC TRACE

El detector fotométrico de llama iConnect proporciona una respuesta específica a los compuestos que contienen azufre, fósforo o estaño, en función del filtro óptico instalado, y se puede intercambiar de manera sencilla con otros módulos iConnect. Es posible realizar una configuración de doble tubo mediante el montaje de dos filtros ópticos diferentes para la detección específica simultánea.

Especificaciones:

  • MDL: 100 fg P/s y 5 pg S/s (metilparatión)
  • Intervalo dinámico: 10E4 para P, >10E3 para S (respuesta cuadrática)
  • Selectividad: P/C = 10E6 :1, y S/C = 10E6 :1
  • Temperatura máxima: 450 °C
  • Velocidad de adquisición de hasta 300 Hz
Especificaciones
DescripciónModulo detector fotométrico de llama (FPD) iConnect
CantidadEach
Para utilizar con (equipo)Cromatógrafos de gases Trace de las series 1300 y 1600
Tipo de productoDetector fotométrico de llama iConnect
Unit SizeEach