Cloruro de cesio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de cesio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de cesio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de cesio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 192810100
Precio (USD)
-
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7647-17-8
IUPAC Namecaesium(1+) chloride
Molecular FormulaClCs
InChI KeyAIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Cl-].[Cs+]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)White
Total trace metal impurities=<0.001 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para análisis de ultratrazas
RUO – Research Use Only