Sterilin™ Dippas™
Sterilin™ Dippas™
Sterilin™ Dippas™
Sterilin™ Dippas™
Thermo Scientific™

Sterilin™ Dippas™

Mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ kann die Probenahme und der Transport der Proben ins Labor im selben Behälter erfolgen, sodass Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)Länge (metrisch)VerschlussmaterialFarbe
194IW100 ml383 mmMetallKlar
191-1730 ml191 mmPolyethyleneKlar
191BLUE30 ml191 mmPolyethyleneBlau
1914IWBLUE100 ml383 mmMetallBlau
192-17250 ml334 mmMetallKlar
192BLUE250 ml334 mmMetallBlau
Katalognummer 194IW
Preis (EUR)
327,00
Case of 100
Kapazität (metrisch):
100 ml
Länge (metrisch):
383 mm
Verschlussmaterial:
Metall
Farbe:
Klar
Preis (EUR)
327,00
Case of 100
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ senken die Gefahr einer Kreuzkontamination. Mit Hilfe dieses Zubehörs können Proben gefahrloser in ein und demselben Behältnis gesammelt und in das Labor verbracht werden.
  • Einzeln verpackt und durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • Lieferbar in entweder durchsichtigem oder blauem Polystyrol
  • Der Griff knickt nach der Probensammlung für einen einfachen Transport sauber ab
  • Auswahl an Grifflängen für die meisten Probennahmen
Specifications
Kapazität (metrisch)100 ml
VerschlussmaterialMetall
VerschlusstypSchraubverschluss
FarbeKlar
BeschreibungDippa, Schraubverschluss
Länge (metrisch)383 mm
Closure IncludedJa
MaterialPolystyrol
ProdukttypBehälter
SterilitätSteril
Unit SizeCase of 100