Hexacloroplatinato(IV) de potasio, aprox. 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Hexacloroplatinato(IV) de potasio, aprox. 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Hexacloroplatinato(IV) de potasio, aprox. 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hexacloroplatinato(IV) de potasio, aprox. 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 16921-30-5 | Cl6K2Pt | 485.98 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 195350050
Precio (EUR)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS16921-30-5
IUPAC Namedipotassium hexachloroplatinumdiuide
Molecular FormulaCl6K2Pt
InChI KeyDPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
SMILES[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder and/or chunks
Appearance (Color)Yellow to light orange
Platinum (Pt)39.4 to 40.6 % (Pt)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only