Chlorure d’iridium(III) trihydraté, Ir 53-56 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure d’iridium(III) trihydraté, Ir 53-56 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure d’iridium(III) trihydraté, Ir 53-56 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chlorure d’iridium(III) trihydraté, Ir 53-56 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13569-57-8 | Cl3Ir·3H2O | 352.6 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 195500250
Prix (EUR)
8 311,00
Each
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
8 311,00
Each
Identifiants chimiques
CAS13569-57-8
IUPAC Nametrichloroiridium trihydrate
Molecular FormulaCl3H6IrO3
InChI KeyLNJXVUXPFZKMNF-UHFFFAOYSA-K
SMILESO.O.O.Cl[Ir](Cl)Cl
Voir plus
Appearance (Color)Green to black
Appearance (Form)Crystals
Assay53 to 56 % (Ir)

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche