Search
Search

| Katalognummer | Kühlleistung | Kommunikation | Pumpentyp | Elektrische Anforderungen |
|---|---|---|---|---|
| 196211010000 | Bis zu 700 Watt | Keine | PD1 (Verdrängerpumpe) | 115 V/60 Hz |
| 196211120000 | Bis zu 700 Watt | RS 232 | PD1 (Verdrängerpumpe) | 115 V/60 Hz |
| 196214010000 | Bis zu 700 Watt | Keine | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) | 115 V/60 Hz |
| 196214120000 | Bis zu 700 Watt | RS 232 | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) | 115 V/60 Hz |
| 196221010000 | Bis zu 600 Watt | Keine | PD1 (Verdrängerpumpe) | 230 V/50 Hz |
| 196221120000 | Bis zu 600 Watt | Keine | PD1 (Verdrängerpumpe) | 230 V/50 Hz |
| 196224010000 | Bis zu 600 Watt | Keine | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) | 230 V/50 Hz |
| 196224120000 | Bis zu 600 Watt | Keine | MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe) | 230 V/50 Hz |
Erleben Sie mit den Thermo Scientific™ ThermoChill I Umlaufkühlern eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 700 W/2391 BTU. Die ThermoChill Kühlserie ist eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2000 Watt. Das innovative Design mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.