Enfriadores de circulación ThermoChill I
Thermo Scientific™

Enfriadores de circulación ThermoChill I

Aproveche el control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 700 W/2391 BTU. Las innovadoras características del diseño de ThermoChill I maximizan la fiabilidad del producto.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad de refrigeraciónComunicacionesTipo de bombaRequisitos eléctricos
196221120000Hasta 600 vatiosNingunoPD1 (bomba de desplazamiento positivo)230 V/50 Hz
196211010000Hasta 700 vatiosNingunoPD1 (bomba de desplazamiento positivo)115 V/60 Hz
196211120000Hasta 700 vatiosRS 232PD1 (bomba de desplazamiento positivo)115 V/60 Hz
196214010000Hasta 700 vatiosNingunoMDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético)115 V/60 Hz
196214120000Hasta 700 vatiosRS 232MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético)115 V/60 Hz
196221010000Hasta 600 vatiosNingunoPD1 (bomba de desplazamiento positivo)230 V/50 Hz
196224010000Hasta 600 vatiosNingunoMDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)230 V/50 Hz
196224120000Hasta 600 vatiosNingunoMDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)230 V/50 Hz
Número de catálogo 196221120000
Precio (MXN)
-
Capacidad de refrigeración:
Hasta 600 vatios
Comunicaciones:
Ninguno
Tipo de bomba:
PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz

Aproveche el control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 700 W/2391 BTU gracias a los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill I.La serie de enfriadores ThermoChill es una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación cuya capacidad de enfriamiento oscila entre 600 y 2000 vatios.Las innovadoras características del diseño, como las conexiones de fontanería reducidas al mínimo y el filtro de paso total del líquido incorporado, maximizan la fiabilidad del producto.

  • Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
  • Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
  • Controlador digital intuitivo
  • Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja.
  • Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante.
  • Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
  • Dimensiones: 60,5 × 35,6 × 58,4 cm (23,8 × 14,0 × 23,0 pulg)
  • Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
Especificaciones
Certificaciones/conformidadMarca CE y UL.
ComunicacionesNinguno
ModeloThermoChill I LR
Tipo de bombaPD1 (bomba de desplazamiento positivo)
RefrigeranteR134A
Temperatura (valor de referencia)De -10 °C a +30 °C
Estabilidad de la temperatura±0,1 °C
Tensión230 V
Capacidad de refrigeraciónHasta 600 vatios
Requisitos eléctricos230 V/50 Hz
Caudal1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar)
Intervalo de temperaturaDe -10 °C a +30 °C
Unit SizeEach