Tamices moleculares 5A, malla 8-12, Thermo Scientific Chemicals
Tamices moleculares 5A, malla 8-12, Thermo Scientific Chemicals
Tamices moleculares 5A, malla 8-12, Thermo Scientific Chemicals
Tamices moleculares 5A, malla 8-12, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tamices moleculares 5A, malla 8-12, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
197295000500 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 197295000
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS69912-79-4
IUPAC NameMolecular sieves 5A
MDL NumberMFCD00147627
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Light grey to beige
Appearance (Form)Beads
Bulk density680 to 800 g/l
Residual water=<1.5 % (550°C, 2h)
Water adsorption>=21 % (50%rH, 25°C, 1 bar)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Agente desecante
RUO – Research Use Only