n-Hexano, 95 + %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
n-Hexano, 95 + %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
n-Hexano, 95 + %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

n-Hexano, 95 + %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
1973600252.5 LFrasco de vidrio
Número de catálogo 197360025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS110-54-3
IUPAC Namehexane
Molecular FormulaC6H14
InChI KeyVLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Color scale=<20 APHA
Residue after evaporation=<0.005 %
Water=<0.05 % (K.F.)
Appearance (Form)Clear liquid
GC>=95.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación