Ethyl N-hydroxyacetimidate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl N-hydroxyacetimidate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Ethyl N-hydroxyacetimidate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethyl N-hydroxyacetimidate, 97%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 197500100
Preis (EUR)
73,20
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
73,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS10576-12-2
IUPAC Name(E)-(ethyl N-hydroxyethanimidate)
Molecular FormulaC4H9NO2
InChI KeyQWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
SMILESCCO\C(C)=N\O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid after melting
Appearance (Color)Colorless to yellow
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only