Sulfato de cobre(II), +98 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Sulfato de cobre(II), +98 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Sulfato de cobre(II), +98 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sulfato de cobre(II), +98 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.6 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 197715000
Precio (EUR)
98,00
Each
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
98,00
Each
Identificadores químicos
CAS7758-98-7
IUPAC Namecopper(2+) sulfate
Molecular FormulaCuO4S
InChI KeyARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Iron (Fe)=<50 ppm
Loss on drying=<1 % (300°C)
Total nitrogen (as N)=<0.01 %
Calcium (Ca)=<20 ppm
Magnesium (Mg)=<50 ppm
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para análisis
RUO – Research Use Only