Iridium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Iridium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Iridium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Iridium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mg
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 198095000
Preis (EUR)
-
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7439-88-5
IUPAC Nameiridium
Molecular FormulaIr
InChI KeyGKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Ir]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Total trace metal impurities=<0.1 %
Appearance (Color)Grey
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
RUO – Nur für Forschungszwecke