Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad de refrigeración | Caudal | Comunicaciones | Tipo de bomba |
|---|---|---|---|---|
| 198231120000 | Hasta 2000 vatios | 5,3 L/min | RS232 | PD1 (bomba de desplazamiento positivo) |
| 198132010000 | 2000w | 13,6 L/min | Ninguno | PD2 (bomba de desplazamiento positivo) |
| 198231010000 | Hasta 2000 vatios | 5,3 L/min | Ninguno | PD1 (bomba de desplazamiento positivo) |
| 198232120000 | Hasta 2000 vatios | 13,6 L/min | RS232 | PD2 (bomba de desplazamiento positivo) |
| 198234010000 | Hasta 2000 vatios | 7,6 L/min | Ninguno | MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético) |
| 198234120000 | Hasta 2000 vatios | 7,6 L/min | RS232 | MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético) |
| 198221010000 | Hasta 1900 vatios | 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) | Ninguno | PD1 (bomba de desplazamiento positivo) |
| 198221120000 | Hasta 1900 vatios | 1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar) | Ninguno | PD1 (bomba de desplazamiento positivo) |
| 198222010000 | Hasta 1900 vatios | 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar) | Ninguno | PD2 (bomba de desplazamiento positivo) |
| 198222120000 | Hasta 1900 vatios | 2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar) | RS232 | PD2 (bomba de desplazamiento positivo) |
| 198224010000 | Hasta 1900 vatios | 7,6 L/min | Ninguno | MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético) |
| 198224120000 | Hasta 1900 vatios | 2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar) | RS232 | MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag) |
| 198232010000 | Hasta 2000 vatios | 13,6 L/min | Ninguno | PD2 (bomba de desplazamiento positivo) |
Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 2000 W/6830 BTU. Los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill son una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación con una capacidad de enfriamiento que oscila entre 600 y 2000 vatios. El diseño innovador incluye conexiones de fontanería reducidas al mínimo y un filtro de paso total del líquido incorporado que maximizan la fiabilidad del producto. La plataforma ThermoChill, sencilla tanto en diseño como en funcionamiento, ofrecerá años de control fiable de la temperatura del líquido para satisfacer todos los requisitos de las aplicaciones convencionales.