Ácido hidriódico, para análisis, solución acuosa al 57 % de peso, destilada, no estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido hidriódico, para análisis, solución acuosa al 57 % de peso, destilada, no estabilizada, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Número de catálogo 198360010
Precio (EUR)
-
Cantidad:
1 L
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS10034-85-2
IUPAC Namehydrogen iodide
Molecular FormulaHI
InChI KeyXMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILESI
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Dark red-brown
Appearance (Form)Solution
Titration with NaOH>=55.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only