Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de HDPE con tapón Nalgene™
Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de HDPE con tapón Nalgene™
Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de HDPE con tapón Nalgene™
Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de HDPE con tapón Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de HDPE con tapón Nalgene™

Almacene, envíe y envase líquidos con estos frascos de calidad de laboratorio de alta fiabilidad, específicamente diseñados para un uso exigente a largo plazo en el laboratorio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2002-9016500 mlDe 38 a 430 mm
2002-91254 ml13 mm
2002-90258 ml20 mm
2002-905015 ml20 mm
2002-000130 ml20 mm
2002-000260 ml20 mm
2002-0004125 ml24 mm
2002-0006175 ml24 mm
2002-0008250 ml24 mm
2002-0016500 ml28 mm
2002-00321 lDe 38 a 430 mm
Número de catálogo 2002-9016
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño del tapón:
De 38 a 430 mm

Almacene, envíe y envase líquidos utilizando los frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de HDPE con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, duraderos y de alta fiabilidad. Estos frascos multiusos semirrígidos y translúcidos están específicamente diseñados para un uso exigente a largo plazo en el laboratorio y ofrecen una resistencia química excelente.

  • Versátiles e indispensables en el laboratorio
  • Las paredes uniformes ofrecen durabilidad y resistencia a fisuras o punciones.
  • Se pueden utilizar en un congelador con temperaturas de hasta - 100 °C (- 149 °F).
  • Los tapones sin revestimiento de polipropileno ofrecen la máxima protección a prueba de fugas sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • A prueba de fugas†

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad500 ml (16 oz)
Capacidad (imperial)16 oz
Certificaciones/conformidadFabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003
Color del tapónNatural
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapónDe 38 a 430 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco de boca estrecha para laboratorio
Diámetro (métrico)73mm
Diámetro interior del cuello (métrico)27mm
Altura (imperial)6,69 in
Altura (métrico)170mm
Acabado del cuello38mm
N.º por caja48
N.° por paquete12
Tipo de productoFrasco de boca estrecha con calidad de laboratorio
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)500 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural translúcido
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 48

Preguntas frecuentes

I need a polypropylene product but all I can find is polypropylene copolymer. What‘s the difference?

At the molecular level, polypropylene copolymer consists of a pattern of co-polymerized ethylene and propylene monomer “units” and so in some ways could be considered a “mixture” of polyethylene and polypropylene. It was created in order to combine some of the ideal properties of each; i.e., the high-temperature warping resistance of polypropylene and the low-temperature brittleness resistance of polyethylene. The polymer industry's standard nomenclature for this material is polypropylene copolymer. In common parlance, however, “polypropylene” can often refer to copolymer (PPCO) as well as “pure” polypropylene (homopolymer, PP or PPHO) consisting entirely of propylene monomers. Many of the product molds we use for PPCO items were set up to stamp a “PP” material specification on the base, which can be misleading. Our specification sheets and compliance certificates, however, always accurately identify the material in question.