Frascos de boca estrecha de LDPE con tapón Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos de boca estrecha de LDPE con tapón Nalgene™

Lleve a cabo aplicaciones tales como análisis de trazas metálicas con frascos LDPE con tapón flexibles y resistentes a los impactos y productos químicos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2003-000260 ml20 mm
2003-90258mL20 mm
2003-905015 ml20 mm
2003-000130 ml20 mm
2003-0004125 ml24 mm
2003-0008250 ml24 mm
2003-0016500 ml28 mm
2003-00321000 ml38-430 mm
Número de catálogo 2003-0002
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
60 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
Lleve a cabo aplicaciones tales como análisis de trazas metálicas con los frascos de boca estrecha de polietileno de baja densidad (LDPE) con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ flexibles y resistentes a los impactos y productos químicos, que ofrecen un contenido en trazas metálicas extremadamente bajo. Los frascos proporcionan una excelente visibilidad del contenido, una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, y garantía a prueba de fugas†.
Características:
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 ºC (-148 ºF) para su almacenamiento a largo plazo.
  • Material translúcido que permite ver fácilmente los niveles de líquido.
  • Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.

Nota:

Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad60 ml (2 oz)
Capacidad (imperial)2 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Color del tapónNatural
Revestimiento del tapónSin revestimiento
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco de boca estrecha
Diámetro (métrico)37 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)3,34 in
Altura (métrico)85 mm
Acabado del cuello20 mm
N.º por caja72
N.° por paquete12
Tipo de productoFrasco de boca estrecha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)60 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural
MaterialLDPE
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 72

Preguntas frecuentes

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.