Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de color ámbar de HDPE Nalgene™, 8 ml
Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de color ámbar de HDPE Nalgene™, 8 ml
Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de color ámbar de HDPE Nalgene™, 8 ml
Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de color ámbar de HDPE Nalgene™, 8 ml
Thermo Scientific™

Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de color ámbar de HDPE Nalgene™, 8 ml

Almacene, envíe y envase líquidos sensibles a la luz con estos frascos de boca estrecha de color HDPE ámbar, que ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2004-000260 ml20 mm
2004-91254 ml13 mm
2004-90258 ml20 mm
2004-905015 ml20 mm
2004-000130 ml20 mm
2004-0004125 ml24 mm
2004-0008250 ml24 mm
2004-0016500 ml28 mm
2004-00321 lDe 38 a 430 mm
Número de catálogo 2004-0002
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
60 ml
Tamaño del tapón:
20 mm

Almacene, envíe y envase líquido sensible a la luz con los frascos de calidad de polietileno de alta densidad (HDPE) de color ámbar y boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ para laboratorio Con una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, estos frascos de polietileno de alta densidad garantizan un funcionamiento a prueba de fugas†.

Características:
  • El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz.
  • Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la transmisión de luz.
  • Frascos versátiles donde la exposición a la luz debe restringirse.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta - 100 °C (- 148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.

Incluye:

Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar

Nota:

Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad60 ml (2 oz)
Capacidad (imperial)2 oz
Certificaciones/conformidadCumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense XXIII relativa a la máxima transmisión de luz.
Color del tapónÁmbar
Revestimiento del tapónSin revestimiento
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón20 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco de boca estrecha para laboratorio ámbar
Diámetro (métrico)37 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)14 mm
Altura (imperial)3,36 in
Altura (métrico)85 mm
Acabado del cuello20 mm
N.º por caja72
N.° por paquete12
Tipo de productoFrasco para laboratorio
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)1,52 in
Capacidad (métrico)60 ml
Closure IncludedSí
ColorÁmbar opaco
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 72

Preguntas frecuentes

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.