Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Quecksilber, ≥ 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
201425000500 g
Katalognummer 201425000
Preis (EUR)
-
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7439-97-6
IUPAC Namemercury
Molecular FormulaHg
InChI KeyQSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Hg]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Metallic liquid
Appearance (Color)Silver white
Insoluble matter=<0.002 % (in HNO3)
Copper (Cu)=<0.1 ppm
Cadmium (Cd)=<0.1 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke